Magnesio ≥99.8% (metals basis), en gránulos -12+50 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00870.36 00870.A1 00870.A3
00870.36EA 125 EUR
00870.36 00870.A1 00870.A3
Magnesio ≥99.8% (metals basis), en gránulos -12+50 mesh
Magnesio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1107
Pto. de fusión: 651
Densidad: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,05675