Magnesio ≥99.8% (metals basis), barras, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
10231.KGEA 78.2 EUR
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
Magnesio ≥99.8% (metals basis), barras, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Magnesio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈450g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Pto. Ebullición: 1107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 651 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,05675