Magnesio, en cinta, Ancho: 3.0 mm (0.12 in), Grosor: 0.15 mm (0.0059 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12811.15 12811.A0 12811.14 12811.51
12811.15EA 0 EUR
12811.15 12811.A0 12811.14 12811.51
Magnesio, en cinta, Ancho: 3.0 mm (0.12 in), Grosor: 0.15 mm (0.0059 in)
Magnesio
CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.78g/m Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1107
Pto. de fusión: 651
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,05675