Magnesio ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.125 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40602.FF
40602.FI
40602.FFEA
278
EUR
40602.FF
40602.FI
Magnesio ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.125 mm (0.005 in)
Magnesio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formula:
Mg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085308 Núm. CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |