Magnesio ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40603.FI 40603.GH 40603.FF
40603.FIEA 268 EUR
40603.FI 40603.GH 40603.FF
Magnesio ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Magnesio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.27g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1107
Pto. de fusión: 651
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,05675