Magnesio ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43202.FF
43202.FI
43202.FFEA
223
EUR
43202.FF
43202.FI
Magnesio ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Magnesio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
Formula:
Mg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085308 Núm. CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |