Magnesio ≥99.95% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43298.09 43298.30 43298.18
43298.09EA 88.9 EUR
43298.09 43298.30 43298.18
Magnesio ≥99.95% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Magnesio
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.35g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Pto. Ebullición: 1107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 651 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,05675