Magnesio ≥99.9% (metals basis), barras, Longitud: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
43355.KFEA 45 EUR
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
Magnesio ≥99.9% (metals basis), barras, Longitud: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Magnesio
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈2.1g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1107
Pto. de fusión: 651
Densidad: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,05675