Magnesio ≥99.8% (metals basis), en polvo -20+100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00869.30 00869.A1
00869.30EA 80.2 EUR
00869.30 00869.A1
Magnesio ≥99.8% (metals basis), en polvo -20+100 mesh
Magnesio
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver grey Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
Pto. Ebullición: 1107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 651 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 500 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II