Magnesio ≥99.8%, en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10233.09
10233.22
10233.36
10233.57
10233.09EA
79.4
EUR
10233.09
10233.22
10233.36
10233.57
Magnesio ≥99.8%, en polvo -325 mesh
Magnesio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1418
MDL No.: MFCD00085308
Formula:
Mg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085308 Núm. CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1418 ADR: 4.3,II |