Magnesio ≥99.6% (metals basis excluding Ca), en polvo -100+200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
36194.18 36194.30
36194.18EA 69.5 EUR
36194.18 36194.30
Magnesio ≥99.6% (metals basis excluding Ca), en polvo -100+200 mesh
Magnesio
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: Ca typically 0.1-1% Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1107
Pto. de fusión: 651
Densidad: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 II
Índice Merck: 13,05675