Magnesio ≥97.0%, en polvo para síntesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 60.1 EUR
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnesio ≥97.0%, en polvo para síntesis, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnesio
Formula: Mg
Pto. Ebullición: 1107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 651 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 500 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %