Magnesio 99.9+% (trace metals basis), en limaduras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
191080025 191085000 191080100
ACRO191080025EA 182 EUR
ACRO191080025 ACRO191085000 ACRO191080100
Magnesio 99.9+% (trace metals basis), en limaduras
Magnesio
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1107
Pto. de fusión: 651 °C
Pto. de inflamación: 500 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,05675
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver white Turnings
Assay ≥99.90 %
Total trace metal impurities ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn)