Magnesio ≥99.8% (metals basis), en limaduras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10232.22
10232.36
10232.A4
10232.22EA
64
EUR
10232.22
10232.36
10232.A4
Magnesio ≥99.8% (metals basis), en limaduras
Magnesio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formula:
Mg MW: 24.3 g/mol Pto. Ebullición: 1107 Pto. de fusión: 651 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085308 Núm. CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Índice Merck: 13,05675 |