Magnesio ≥99.8% (metals basis), en limaduras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10235.22
10235.36
10235.22EA
64.5
EUR
10235.22
10235.36
Magnesio ≥99.8% (metals basis), en limaduras
Magnesio
Purity: 99.8%
Physical Form: 2.3mm (0.09in) wide
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formula:
Mg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085308 Núm. CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1,III |