Magnesio ≥99.98% (metals basis), en limaduras -4 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36193.18
36193.30
36193.18EA
47.5
EUR
36193.18
36193.30
Magnesio ≥99.98% (metals basis), en limaduras -4 mesh
Magnesio
Purity: 99.98%
CAS No.: 7439-95-4
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Formula:
Mg MW: 24.3 g/mol Pto. Ebullición: 1107 Pto. de fusión: 651 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085308 Núm. CAS: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Índice Merck: 13,05675 |