Magnesio ≥99%, en limaduras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 25.9 EUR
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
Magnesio ≥99%, en limaduras
Magnesio
Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1091 °C
Pto. de fusión: 650 °C
Densidad: 1.738
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,05675