Magnesio, en limaduras for grignard-reaction, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
8.05817.0250EA 65.8 EUR
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
Magnesio, en limaduras for grignard-reaction, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Magnesio
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1107
Pto. de fusión: 651
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,05675
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 651 °C
Molar Mass 24.31 g/mol
Boiling Point 1107 °C
Flash Point 500 °C
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid