Estroncio ≥99.8% (metals basis), piezas, distilled dendritic
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
42929.06
42929.14
42929.06EA
762
EUR
42929.06
42929.14
Estroncio ≥99.8% (metals basis), piezas, distilled dendritic
Estroncio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-24-6
Physical Form: Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Gold
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00134060
Formula:
Sr Pto. Ebullición: 1151 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 570…660 °C Densidad: 2,38 g/cm³ (770 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134060 Núm. CAS: 7440-24-6 EINECS: 231-133-4 UN: 3208 ADR: 4.3,II Índice Merck: 12,08994 |