Aluminio 99.5%, piezas (2-10 mm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
300210010 300210250 300212500
ACRO300210010EA 252 EUR
ACRO300210010 ACRO300210250 ACRO300212500
Aluminio 99.5%, piezas (2-10 mm)
Aluminio
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2.7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Pieces
Particle size 2 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.5 %