Aluminio ≥99.9995% (metals basis), láminas 50x125 mm (2.0x4.9 in), Grosor: 0.13 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
00004.KF 00004.KI
00004.KFEA 92.6 EUR
00004.KF 00004.KI
Aluminio ≥99.9995% (metals basis), láminas 50x125 mm (2.0x4.9 in), Grosor: 0.13 mm (0.005 in)
Aluminio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.2g/50x125mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321