Aluminio ≥99.45% (metals basis), láminas 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10558.KJ
10558.KM
10558.KN
10558.KJEA
95.1
EUR
10558.KJ
10558.KM
10558.KN
Aluminio ≥99.45% (metals basis), láminas 30x30 cm (12x12 in), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Aluminio
Purity: 99.45%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈6.17g/30x30cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 660 °C Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Índice Merck: 13,00321 |