Aluminio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Aluminum
10747.G5
10747.G9
10747.H4
10747.H8
10747.G5EA
83.3
EUR
10747.G5
10747.G9
10747.H4
10747.H8
Aluminio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 660 °C Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Índice Merck: 13,00321 |