Aluminio ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
10778.BQ 10778.BU
10778.BQEA 196 EUR
10778.BQ 10778.BU
Aluminio ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Aluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈10.35g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321