Aluminio ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 9.5 mm (0.37 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

10779.BQ 10779.BU 10779.CZ
10779.BQEA 101 EUR
10779.BQ 10779.BU 10779.CZ
Aluminio ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic®, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Aluminio

Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.91g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029

Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR