Aluminio 99+% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
11064.G6 11064.H2 11064.H7
11064.G6EA 42.5 EUR
11064.G6 11064.H2 11064.H7
Aluminio 99+% (metals basis), alambre, recocido, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminio
Purity: 99+% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321