Aluminio ≥99.997% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
11375.GH 11375.HP
11375.GHEA 121 EUR
11375.GH 11375.HP
Aluminio ≥99.997% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Aluminio
Purity: 99.997% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321