Aluminio ≥99.997% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
11376.GH 11376.GL 11376.IP
11376.GHEA 124 EUR
11376.GH 11376.GL 11376.IP
Aluminio ≥99.997% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Aluminio
Purity: 99.997% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.7g/100x100mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321