Aluminio ≥99% (metals basis), láminas [Si & Fe (combined) ∼ 1%], recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
14196.CJ 14196.RW 14196.RX
14196.CJEA 113 EUR
14196.CJ 14196.RW 14196.RX
Aluminio ≥99% (metals basis), láminas [Si & Fe (combined) ∼ 1%], recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Aluminio
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈102.8g/30x50cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321