Aluminio, en perlas ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
36293.22 36293.36
36293.22EA 66.9 EUR
36293.22 36293.36
Aluminio, en perlas ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Aluminio
CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321