Aluminio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Aluminum
39730.G5
39730.G9
39730.G5EA
117
EUR
39730.G5
39730.G9
Aluminio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Aluminio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.068g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 660 °C Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Índice Merck: 13,00321 |