Aluminio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
39733.FY 39733.GD
39733.FYEA 117 EUR
39733.FY 39733.GD
Aluminio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Aluminio
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.7g/50x100mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321