Aluminio ≥99.99% (metals basis), bala, Length: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40417.09 40417.18 40417.30
40417.09EA 62.5 EUR
40417.09 40417.18 40417.30
Aluminio ≥99.99% (metals basis), bala, Length: 8.0 mm (0.315 in), Ø 1.98 mm (0.078 in)
Aluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈140pc/10g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Evaporation or metallizing source material
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321