Aluminio ≥99.995% (metals basis), lámina ultrafina, Grosor: 0.0075 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Aluminum
40682.DJ
40682.HF
40682.DJEA
1690
EUR
40682.DJ
40682.HF
Aluminio ≥99.995% (metals basis), lámina ultrafina, Grosor: 0.0075 µm
Aluminio
Purity: 99.995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: Circular disc on permanent mylar support
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Microelectronics, contacts and coatings
Formula:
Al MW: 26.98 g/mol Pto. Ebullición: 2327 Pto. de fusión: 660 Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Índice Merck: 13,00321 |