Aluminio ≥99.1% (metals basis), lámina ultrafina, Grosor: 0.8 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
40707.6X 40707.YD 40707.6M
40707.6XEA 500 EUR
40707.6X 40707.YD 40707.6M
Aluminio ≥99.1% (metals basis), lámina ultrafina, Grosor: 0.8 µm
Aluminio
Purity: 99.1% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321