Aluminio ≥99.99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
40761.FI 40761.GH 40761.HP
40761.FIEA 47.6 EUR
40761.FI 40761.GH 40761.HP
Aluminio ≥99.99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Aluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321