Aluminio ≥99.99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 2.0 mm (0.08 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Aluminum

40763.FI 40763.GH 40763.HP
40763.FIEA 94.5 EUR
40763.FI 40763.GH 40763.HP
Aluminio ≥99.99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 2.0 mm (0.08 in)
Aluminio

Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈13.5g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029

Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR