Aluminio ≥99.0% (metals basis), lámina fina, Grosor: 8.0 µm (0.0003 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
41358.FI 41358.GH
41358.FIEA 93.9 EUR
41358.FI 41358.GH
Aluminio ≥99.0% (metals basis), lámina fina, Grosor: 8.0 µm (0.0003 in)
Aluminio
Purity: 99.0% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.054g/50x50mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321