Aluminio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
42238.G6 42238.H2 42238.H7
42238.G6EA 57.2 EUR
42238.G6 42238.H2 42238.H7
Aluminio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Aluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.53g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321