Aluminio ≥99.999% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Aluminum
42323.18
42323.30
42323.18EA
142
EUR
42323.18
42323.30
Aluminio ≥99.999% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.54g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al MW: 26.98 g/mol Pto. Ebullición: 2327 Pto. de fusión: 660 Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Índice Merck: 13,00321 |