Aluminio ≥99.999% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
42324.18 42324.30
42324.18EA 119 EUR
42324.18 42324.30
Aluminio ≥99.999% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminio
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.1g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321