Aluminio ≥99.99% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
42327.09 42327.18 42327.30
42327.09EA 38.1 EUR
42327.09 42327.18 42327.30
Aluminio ≥99.99% (metals basis), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminio
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.54g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321