Aluminio ≥99.9995% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43357.22 43357.14
43357.22EA 321 EUR
43357.22 43357.14
Aluminio ≥99.9995% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.54g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321