Aluminio ≥99.9995% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Aluminum
43390.09
43390.18
43390.09EA
90.4
EUR
43390.09
43390.18
Aluminio ≥99.9995% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminio
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.07g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formula:
Al Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 660 °C Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Índice Merck: 13,00321 |