Aluminio ≥99.9995% (metals basis), alambre, Puratronic®, recocido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
43428.G1 43428.G9 43428.G5
43428.G1EA 93.6 EUR
43428.G1 43428.G9 43428.G5
Aluminio ≥99.9995% (metals basis), alambre, Puratronic®, recocido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Aluminio
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321