Aluminio ≥99.997% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.2 mm (0.008 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Aluminum

43776.GH 43776.HP
43776.GHEA 141 EUR
43776.GH 43776.HP
Aluminio ≥99.997% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.2 mm (0.008 in)
Aluminio

Purity: 99.997% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈5.4g/100x100mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029

Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR