Aluminio ≥99.85% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43811.G1 43811.G5
43811.G1EA 380 EUR
43811.G1 43811.G5
Aluminio ≥99.85% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.013 mm (0.0005 in)
Aluminio
Purity: 99.85% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.00036g/m, Temper: hard Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321