Aluminio ≥99.9999% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Aluminum
44326.09 44326.18
44326.09EA 151 EUR
44326.09 44326.18
Aluminio ≥99.9999% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.07g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
MW: 26.98 g/mol
Pto. Ebullición: 2327
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321