Aluminio ≥99.9998% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44327.09 44327.18
44327.09EA 119 EUR
44327.09 44327.18
Aluminio ≥99.9998% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Aluminio
Purity: 99.9998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.14g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321