Aluminio ≥99.9999% (metals basis), láminas, Puratronic®, recocido, Grosor: 0.2 mm (0.008 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44330.GH 44330.HP
44330.GHEA 178 EUR
44330.GH 44330.HP
Aluminio ≥99.9999% (metals basis), láminas, Puratronic®, recocido, Grosor: 0.2 mm (0.008 in)
Aluminio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈5.4g/100x100mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formula: Al
Pto. Ebullición: 2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134029
Núm. CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Índice Merck: 13,00321